2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR310457-5G OR310457-1G
APOSOR310457-5GEA 561 CHF
APOSOR310457-5G APOSOR310457-1G
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Formel: C₁₂H₁₈N₄O₃
MW: 266,296 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00545981
CAS-Nummer: 23470-44-2