Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 6-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR310440-10MG
OR310440-50MG
APOSOR310440-10MGEA
236
CHF
APOSOR310440-10MG
APOSOR310440-50MG
Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 6-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11840222 CAS-Nummer: 57907-49-0 |