3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR310376-1G OR310376-500MG
APOSOR310376-1GEA 805 CHF
APOSOR310376-1G APOSOR310376-500MG
3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
Formel: C₁₁H₇BrClNO
MW: 284,536 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14651748
CAS-Nummer: 1215809-13-4