4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310366-1G
APOSOR310366-1GEA 138 CHF
APOSOR310366-1G
4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
4-Chloro-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₃H₄ClN₃
MW: 117,537 g/mol
Melting Pt: 119…120 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03419764
CAS-Nummer: 54301-34-7