4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-(4-Formyl-2-nitrophenyl)acetamide, 4-Acetamido-3-nitrobenzaldehyde
OR310363-1G
APOSOR310363-1GEA 156 CHF
APOSOR310363-1G
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
Formel: C₉H₈N₂O₄
MW: 208,171 g/mol
Melting Pt: 155…156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00092015
CAS-Nummer: 51818-98-5