2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR31036-1G
OR31036-250MG
OR31036-5G
APOSOR31036-1GEA
144
CHF
APOSOR31036-1G
APOSOR31036-250MG
APOSOR31036-5G
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetonitrile
Formel:
C₈H₅BrClN MW: 230,489 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13195464 CAS-Nummer: 1056454-88-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |