2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR310349-1G OR310349-500MG
APOSOR310349-1GEA 805 CHF
APOSOR310349-1G APOSOR310349-500MG
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₆
MW: 240,209 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844682
CAS-Nummer: 88755-16-2