Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(3S,4S)-Methyl 1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate, (3S,4S)-1-Benzyl-3-(methoxycarbonyl)-4-methylpyrrolidine
OR310342-1G
OR310342-500MG
APOSOR310342-1GEA
805
CHF
APOSOR310342-1G
APOSOR310342-500MG
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₉NO₂ MW: 233,306 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22420558 CAS-Nummer: 181114-98-7 |