8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR310341-1G OR310341-500MG
APOSOR310341-1GEA 1080 CHF
APOSOR310341-1G APOSOR310341-500MG
8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
Formel: C₁₅H₁₈O₃
MW: 246,302 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26399860
CAS-Nummer: 56327-24-3