(2R)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid 99+% e.e.
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310337-1G
OR310337-500MG
APOSOR310337-1GEA
1280
CHF
APOSOR310337-1G
APOSOR310337-500MG
(2R)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid 99+% e.e.
(2R)-2-(4-Bromophenyl)-2-hydroxyacetic acid
Formel:
C₈H₇BrO₃ Melting Pt: 115…119 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00798431 CAS-Nummer: 32189-34-7 |