2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR310331-1G
OR310331-500MG
APOSOR310331-1GEA
1280
CHF
APOSOR310331-1G
APOSOR310331-500MG
2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₂·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26523309 CAS-Nummer: 94459-09-3 |