4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
OR310327-1G
OR310327-500MG
APOSOR310327-1G
APOSOR310327-500MG
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₇NO₆ MW: 225,155 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26523308 CAS-Nummer: 861588-35-4 |