Ethyl 1-(5-formylpyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310322-1G OR310322-500MG
APOSOR310322-1GEA 1080 CHF
APOSOR310322-1G APOSOR310322-500MG
Ethyl 1-(5-formylpyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(5-formylpyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁N₃O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23579693
CAS-Nummer: 1505914-27-1