8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR31023-1G
OR31023-250MG
APOSOR31023-1GEA
180
CHF
APOSOR31023-1G
APOSOR31023-250MG
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₅ClO₄ MW: 224,597 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13187195 CAS-Nummer: 107747-67-1 |