4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR310190-1G
OR310190-500MG
APOSOR310190-1GEA
1080
CHF
APOSOR310190-1G
APOSOR310190-500MG
4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂S MW: 273,107 g/mol Melting Pt: 167…169 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21605750 CAS-Nummer: 946884-41-9 |