N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-[[3-(Dimethylamino)propyl]carbamoyl]phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR310098-1G
OR310098-500MG
APOSOR310098-1GEA
323
CHF
APOSOR310098-1G
APOSOR310098-500MG
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₈H₂₉BN₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05864306 CAS-Nummer: 832114-10-0 |