5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310077-1G OR310077-500MG
APOSOR310077-1GEA 575 CHF
APOSOR310077-1G APOSOR310077-500MG
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
5-Amino-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Formel: C₈H₉N₃O
MW: 163,177 g/mol
Melting Pt: 222…224 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20691260
CAS-Nummer: 54732-89-7