2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31006-1G OR31006-250MG
APOSOR31006-1GEA 652 CHF
APOSOR31006-1G APOSOR31006-250MG
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₃H₈Cl₂O₂
MW: 267,107 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11557797
CAS-Nummer: 1092294-42-2