(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR310056-1G OR310056-500MG
APOSOR310056-1GEA 645 CHF
APOSOR310056-1G APOSOR310056-500MG
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
(2-Bromo-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Formel: C₉H₁₁BrO₂
MW: 231,086 g/mol
Melting Pt: 97…99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21605749
CAS-Nummer: 57295-33-7