2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309449-1G
OR309449-5G
APOSOR309449-1GEA
241
CHF
APOSOR309449-1G
APOSOR309449-5G
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₀H₉ClN₂·ClH MW: 229,106 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10703334 CAS-Nummer: 1170955-52-8 |