1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR309430-1G
OR309430-5G
APOSOR309430-1GEA
186
CHF
APOSOR309430-1G
APOSOR309430-5G
1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
Formel:
C₉H₁₃NO MW: 151,206 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114539 CAS-Nummer: 1017418-99-3 |