2,7-Dichloroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309385-1G
OR309385-100MG
OR309385-500MG
OR309385-2.5G
OR309385-5G
APOSOR309385-1GEA
627
CHF
APOSOR309385-1G
APOSOR309385-100MG
APOSOR309385-500MG
APOSOR309385-2.5G
APOSOR309385-5G
2,7-Dichloroquinoline
2,7-Dichloroquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N MW: 198,049 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00830402 CAS-Nummer: 613-77-4 |