4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309340-1G
OR309340-250MG
APOSOR309340-1GEA
436
CHF
APOSOR309340-1G
APOSOR309340-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Melting Pt: >280 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16987424 CAS-Nummer: 1065092-81-0 |