8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309303-1G OR309303-5G
APOSOR309303-1GEA 372 CHF
APOSOR309303-1G APOSOR309303-5G
8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formel: C₁₅H₁₀BrNO
MW: 300,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684126
CAS-Nummer: 927800-73-5