8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309301-1G
OR309301-5G
APOSOR309301-1GEA
361
CHF
APOSOR309301-1G
APOSOR309301-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formel:
C₁₅H₁₀ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02929094 CAS-Nummer: 439147-12-3 |