4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309299-1G OR309299-5G
APOSOR309299-1GEA 361 CHF
APOSOR309299-1G APOSOR309299-5G
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
Formel: C₁₆H₁₃NO
MW: 235,281 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02929096
CAS-Nummer: 92855-38-4