4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309280-1G
OR309280-5G
APOSOR309280-1GEA
361
CHF
APOSOR309280-1G
APOSOR309280-5G
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ MW: 189.211 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00086643 CAS-Nummer: 103624-90-4 |