6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-methylquinolin-4-ol
OR309278-1G OR309278-5G
APOSOR309278-1GEA 88.9 CHF
APOSOR309278-1G APOSOR309278-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
MW: 193.63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023981
CAS-Nummer: 15644-86-7