2-Chloro-8-methylquinoline-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR309268-1G OR309268-5G
APOSOR309268-1GEA 282 CHF
APOSOR309268-1G APOSOR309268-5G
2-Chloro-8-methylquinoline-3-methanol
2-Chloro-8-methylquinoline-3-methanol
Formel: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207.656 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02232325
CAS-Nummer: 333408-31-4