2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR309260-1G OR309260-5G
APOSOR309260-1GEA 381 CHF
APOSOR309260-1G APOSOR309260-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-methanol
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂
MW: 237,682 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02741774
CAS-Nummer: 333408-52-9