2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR309258-1G
OR309258-5G
APOSOR309258-1GEA
401
CHF
APOSOR309258-1G
APOSOR309258-5G
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-methanol
2-Chloro-6,7-dimethylquinoline-3-methanol
Formel:
C₁₂H₁₂ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02232330 CAS-Nummer: 333408-44-9 |