4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR309242-1G OR309242-5G
APOSOR309242-1GEA 342 CHF
APOSOR309242-1G APOSOR309242-5G
4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
4,8-Dichloro-2-trichloromethylquinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₅N
MW: 315,41 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272425
CAS-Nummer: 93600-66-9