8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309239-1G OR309239-5G
APOSOR309239-1GEA 372 CHF
APOSOR309239-1G APOSOR309239-5G
8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,221 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09787890
CAS-Nummer: 71082-56-9