8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309237-1G OR309237-5G
APOSOR309237-1GEA 372 CHF
APOSOR309237-1G APOSOR309237-5G
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,221 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02323074
CAS-Nummer: 63136-16-3