8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309236-1G OR309236-5G
APOSOR309236-1GEA 390 CHF
APOSOR309236-1G APOSOR309236-5G
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215,248 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09787885
CAS-Nummer: 948291-31-4