8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309233-1G
OR309233-5G
APOSOR309233-1GEA
303
CHF
APOSOR309233-1G
APOSOR309233-5G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆BrNO₃ MW: 268,064 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179785 CAS-Nummer: 35973-17-2 |