8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Bromo-2-methylquinolin-4-ol
OR309232-5G
APOSOR309232-5GEA 216 CHF
APOSOR309232-5G
8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,081 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00484434
CAS-Nummer: 1201-08-7