6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Ethanoyl-2-methyl-2H-indazole, 1-(2-Methyl-2H-indazol-6-yl)ethan-1-one
OR30894-1G
OR30894-250MG
OR30894-500MG
APOSOR30894-1GEA
639
CHF
APOSOR30894-1G
APOSOR30894-250MG
APOSOR30894-500MG
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,199 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11869772 CAS-Nummer: 1159511-29-1 |