7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(1-Methyl-1H-indazol-7-yl)ethanone, 7-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole, 1-(1-Methyl-1H-indazol-7-yl)ethan-1-one
OR30891-100MG
OR30891-500MG
APOSOR30891-100MGEA
158
CHF
APOSOR30891-100MG
APOSOR30891-500MG
7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
7-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,199 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11869769 CAS-Nummer: 1159511-26-8 |