7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2-Methyl-2H-indazol-7-yl)methylamine
OR30883-250MG
OR30883-500MG
APOSOR30883-250MGEA
393
CHF
APOSOR30883-250MG
APOSOR30883-500MG
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
Formel:
C₉H₁₁N₃ MW: 161.204 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11869761 CAS-Nummer: 1144044-67-6 |