6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(1-Methyl-1H-indazol-6-yl)methylamine hydrochloride, (1-Methyl-1H-indazol-6-yl)methanamine hydrochloride
OR30873-100MG
OR30873-500MG
APOSOR30873-100MGEA
149
CHF
APOSOR30873-100MG
APOSOR30873-500MG
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Formel:
C₉H₁₁N₃·ClH MW: 197,665 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18632562 CAS-Nummer: 1357945-57-3 |