4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (1H-Indazol-4-yl)methanol
OR30858-1G OR30858-5G
APOSOR30858-1GEA 31.4 CHF
APOSOR30858-1G APOSOR30858-5G
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052642
CAS-Nummer: 709608-85-5