(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
OR308173-1G OR308173-250MG
APOSOR308173-1GEA 201 CHF
APOSOR308173-1G APOSOR308173-250MG
(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₂·ClH
MW: 167,634 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09608107
CAS-Nummer: 218594-76-4