(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
OR308172-1G OR308172-250MG
APOSOR308172-1GEA 429 CHF
APOSOR308172-1G APOSOR308172-250MG
(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
(3R)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₂·ClH
MW: 167,634 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09608106
CAS-Nummer: 218594-74-2