tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR308134-1G OR308134-5G
APOSOR308134-1GEA 0 CHF
APOSOR308134-1G APOSOR308134-5G
tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09752961
CAS-Nummer: 199336-83-9