(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(R)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
OR308064-1G
OR308064-5G
APOSOR308064-1GEA
131
CHF
APOSOR308064-1G
APOSOR308064-5G
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 97%
(2R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₈N₂O₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179106 CAS-Nummer: 278788-60-6 |