4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methylamine, Methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine, N-Methyl-1-(oxan-4-yl)methylamine
OR30801-5G OR30801-10G
APOSOR30801-5GEA 592 CHF
APOSOR30801-5G APOSOR30801-10G
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Formel: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (15 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06739009
CAS-Nummer: 439081-52-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III