6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307999-1G OR307999-5G
APOSOR307999-1GEA 351 CHF
APOSOR307999-1G APOSOR307999-5G
6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100263
CAS-Nummer: 95541-31-4