4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307980-1G
APOSOR307980-1GEA
507
CHF
APOSOR307980-1G
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid 95%
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₄ MW: 219,193 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00024006 CAS-Nummer: 28027-18-1 |