4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307977-1G OR307977-5G
APOSOR307977-1GEA 73.1 CHF
APOSOR307977-1G APOSOR307977-5G
4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxy-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,193 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024003
CAS-Nummer: 28027-16-9